Tubes de refoulement pour pompes jetables OTAL®
Fournisseur: BURKLE
5000-8000
300-0361EA 59.9 EUR InStock
300-0361
Tubes de refoulement pour pompes jetables OTAL®
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Tube de refoulement jetable en PE par lot de 10, peut être coupé sur mesure.
Collapse All
Désignation Matière Profondeur d'immersion Ø tube Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Delivery tubes PE 90 cm 12 mm 10 300-0361
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité