Hand paddle with holes, Sampling Systems
Fournisseur: Sampling Systems
8026P-540
300-0517EA 60.8 EUR InStock
300-0517
Hand paddle with holes, Sampling Systems
Agitateurs Tiges d'agitation
The hand paddle with holes is perfect for stirring and mixing liquids.
  • Short, ergonomic handle for ease of use
  • Holes allow for easy mixing
  • Mde from robust chemicall resistant PP
  • 133 mm blade width
The hand paddle is excellent for stirring liquids in large containers, and the ergonomic handle allows it to be used with one hand or with both hands.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité