UA labels 'Clean'
Fournisseur: Sampling Systems
8220A-53
300-0554EA 90.2 EUR InStock
300-0554
UA labels 'Clean'
Étiquettes
Ultra-adhesive labels offer a wide range of uses.
  • Incorporates a write-on paper front
  • High strength, ultra-adhesive for a range of surfaces
  • Perfect for dusty surfaces
  • Ideal for sealing holes in bags
Ultra-adhesive labels provide a stronger hermetic barrier and can be used for a wide range of applications. The high strength adhesive used means these labels will even stick on very dusty surfaces.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité