Préleveur à immersion, "Ex"
Fournisseur: BURKLE
5365-3000
300-1035EA 929 EUR InStock
300-1035
Préleveur à immersion, "Ex"
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Préleveur à immersion pour le contrôle de produits d'huiles minérales (groupe A, groupes d'explosion IIA, IIB et IIC), d'huiles non raffinées, de produits liquides d'huiles minérales, de carburants, d'essence test ou spéciale, de mazout, de pétrole et de lubrifiants liquides. Fabriqué intégralement à partir de matériaux non générateurs d'étincelles, nickelé.
  • Goulot de flacon dévissable
  • Poignée robuste, facile d'entretien
  • Poids élevé (3,2 kg) pour une immersion rapide
Certifications: Certifié pour l'utilisation en mode de protection Ex, zone 0.
Informations de commande: Veuillez commander également le câble de descente correspondant.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité