Échantillonneur, UniSampler avec lance d'aspiration
Fournisseur: BURKLE
5314-1000
300-1041EA 458 EUR InStock
300-1041
Échantillonneur, UniSampler avec lance d'aspiration
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
La lance de collecte se compose d'un tube interne et d'un tube externe. La position d'aspiration peut être modifiée en continu grâce au tube externe dans une plage de hauteurs de 0 à 48
cm.
  • Tube d'aspiration en PP, tuyau d'aspiration en PVC
  • Adaptateur universel pour flacons, en PVC, pour des dimensions nominales de diamètre de cols de 24, 32, 39 et 50 mm
Information de livraison: Informations de livraison: Avec cinq flacons d'échantillonnage en PP de 250 ml et 500 ml chacun, pompe à vide, adaptateur pour flacons d'échantillonnage de 100 -More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité