Butanol-1 ≥99.4% (par GC, corrigé de la teneur en eau), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
Synonyms: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
3000-26EA 3602.43 EUR InStock
3000-26
Butanol-1 ≥99.4% (par GC, corrigé de la teneur en eau), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Butanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 117.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.4 %
ACS - Assay (CH₃CH₂CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.4 %
ACS - Butyl Ether (C₈H₁₈O)(by GC) ≤0.2 %
ACS - Carbonyl Compounds (as Butyraldehyde) ≤0.01 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.005 %
ACS - Titrable Acid (as CH₃COOH) (meq/g) ≤0.0008
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité