Diphenyleneiodonium chloride, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Diphenyleneiodonium Chloride
300260-10
300260-10EA 203 EUR InStock
300260-10
Diphenyleneiodonium chloride, Millipore®
Diphenyleneiodonium chloride
Formule: C₁₂H₈ClI
MW: 314,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214165
Numéro CAS: 4673-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité