Sodium hydroxyde 0.714 mol/l (0.714 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
30028.400EA 325 EUR InStock
30028.400
Sodium hydroxyde 0.714 mol/l (0.714 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C;actual value 0,2 % accuracy) 0,7125 - 0,7155 mol/l
NIST traceable Confirmed
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité