EDTA sel disodique 0.0178 mol/l (N/28) dans l'eau, AVS TITRINORM pour la détermination de la dureté de l'eau
Fournisseur: VWR Chemicals
30029.290EA 31.3 EUR InStock
30029.290
EDTA sel disodique 0.0178 mol/l (N/28) dans l'eau, AVS TITRINORM pour la détermination de la dureté de l'eau
EDTA sel disodique
1 ml = 1°dH/100 ml H₂O
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Densité: 1.001 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20 °C; real value 0,2 % accuracy) 0,017764 - 0,01784 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité