Ammonium hydrogénocarbonate 21,30 - 21,73% (base NH₃), en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Ammonium bicarbonate
3003-01EA 0 EUR InStock
3003-01
Ammonium hydrogénocarbonate 21,30 - 21,73% (base NH₃), en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ammonium hydrogen carbonate
Powder.
Formule: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 21.30 - 21.73 %
Assay (as NH₃) 21.30 - 21.73 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 8.0
Nonvolatile Matter ≤0.02 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤0.002 %
Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité