Sodium hydroxyde 0.205 mol/l (0.205 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Caustic soda
30036.400EA 66 EUR InStock
30036.400
Sodium hydroxyde 0.205 mol/l (0.205 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: >105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.008 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2046 - 0.2054 mol/l
NIST traceable Confirmed
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité