Acide nitrique 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
30065.291EA 16.4 EUR InStock
30065.291
Acide nitrique 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Densité: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité