Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
30093.297EA 34.1 EUR InStock
30093.297
Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité