Potassium carbonate 1,5-hydraté 98.5-101.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Management of Change (MOC) category = N
3010-REA 0 EUR InStock
3010-R
Potassium carbonate 1,5-hydraté 98.5-101.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium carbonate 1,5-hydraté
Formule: CK₂O₃·1,5H₂O
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149925
Numéro CAS: 6381-79-9
EINECS: 209-529-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (K₂CO₃·1.5H₂O) 98.5 - 101.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Heating at 285°C 14.0 - 16.5 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.003 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Silica (SiO₂) ≤0.005 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.004 %
ACS - Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité