Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium fluorure ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

30105-50KG
30105-50KGEA 2930 EUR InStock
30105-50KG
Sodium fluorure ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodium fluorure


Formule: NaF
Point d'ébullition: 1.704 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 990 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.02 %
Loss on drying (150°C) Max. 0.2 %
Loss on drying (130 °C, 3 h) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Free acid (as HF) Max. 0.05 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.04 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sodium Hexafluorosilicicate ( Na₂SiF₆) Max. 0.1 %
Fluorosilicate (SiF₆) complying
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité