N-Benzylidenebenzenesulphonamide ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
301108-5G
301108-5GEA 184 EUR InStock
301108-5G
N-Benzylidenebenzenesulphonamide ≥97%, Sigma-Aldrich®
N-Benzylidenebenzenesulphonamide
N-Benzylidenebenzenesulfonamide,97%
Formule: C₁₃H₁₁NO₂S
Point de fusion: 78…81 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011587
Numéro CAS: 13909-34-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04441eb88ead42d659c02720e6e779d044dc04ce&vid=589ced1e4670cf7a8eec66a5595de82257b4fc10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité