ExoBrite™ EV Surface Stain Sampler Kit
Fournisseur: Biotium
30127
30127.EA 516 EUR InStock
30127.
ExoBrite™ EV Surface Stain Sampler Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The ExoBrite™ EV Surface Stain Sampler Kit, Green was developed to offer each of Biotium’s ExoBrite™ EV Surface Stains (CTB, WGA, and Annexin V) for assessing which stain offers the best coverage for the EV samples of interest.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité