Sodium hexamétaphosphate, en paillettes, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
301475HEA 250 EUR InStock
301475H
Sodium hexamétaphosphate, en paillettes, GPR RECTAPUR®
Sodium hexametaphosphate
Formule: Na₆P₆O₁₈
Point de fusion: 610 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00136045
Numéro CAS: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (as P₂O₅) 68-72 %
Substances insoluble in water Max. 0.1 %
pH range 6.2 - 7.4
Hg (Mercury) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité