1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel (II) chloride, Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II)chloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride
30167.09
30167.09EA 182 EUR InStock
30167.09
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
CAS No.: 15629-92-2 Molecular Formula: C27H26Cl2NiP2 Formula Weight: 542.03 Physical Form: Powder Melting Point: 213° dec. MDL No.: MFCD00015318
Formule: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
MW: 542,042 g/mol
Point de fusion: 213 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015318
Numéro CAS: 15629-92-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité