Supelco® Organic Reference Standard, Cannabis Pesticides - California Set 3
Fournisseur: Merck
30176-1ML
30176-1MLEA 110 EUR InStock
30176-1ML
Supelco® Organic Reference Standard, Cannabis Pesticides - California Set 3
Étalons Étalons organiques
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI e.g. NIST NRC or NMIJ. Certified content including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attention: P210 - P273 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité