Dimethyltitanocene 5% (p/p) dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
301761000
301761000.EA 410 EUR InStock
301761000.
Dimethyltitanocene 5% (p/p) dans le toluène, AcroSeal®
Dimethyltitanocene
Appearance: Orange to dark red Solution
Formule: C₁₂H₁₆Ti
MW: 208,13 g/mol
Densité: 0.9 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093882
Numéro CAS: 1271-66-5
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to dark red Solution
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Strength 5 % (approximately)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité