Sodium sélénate décahydraté ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
302113LEA 181 EUR InStock
302113L
Sodium sélénate décahydraté ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Sodium sélénate décahydraté
Formule: Na₂SeO₄·10H₂O
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.584 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149174
Numéro CAS: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.0 %
Metal impurities Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité