Potassium chlorate ≥99.0% (par titration KMnO₄), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
3024-07EA 0 EUR InStock
3024-07
Potassium chlorate ≥99.0% (par titration KMnO₄), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium chlorate
Formule: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 356 °C
Densité: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011361
Numéro CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
ONU: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KClO₃) (by KMnO₄ titrn) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C, For Information Only For Information Only
Bromate (BrO₃) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) Passes Test
Sodium (Na) ≤0.010 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité