Ammonium thiocyanate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
302634.1000EA 21.2 EUR InStock
302634.1000
Ammonium thiocyanate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité