Ammonium thiocyanate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
302635.1000EA 21.8 EUR InStock
302635.1000
Ammonium thiocyanate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité