Argent nitrate 0.04 mol/l (0.04 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
302636.1000EA 107 EUR InStock
302636.1000 PRLSMC302636.6010
Argent nitrate 0.04 mol/l (0.04 N) en solution aqueuse
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité