Vydac 302IC, anion exclusion HPLC columns
Fournisseur: Avantor
302IC4.6EA 1550 EUR InStock
302IC4.6 302GD4/N
Vydac 302IC, anion exclusion HPLC columns
Colonnes pour chromatographie
Vydac 302IC is a low capacity anion-exchange (quaternary amine) material based on a high purity 10 µm large pore size silica.
  • Well referenced for 'non-suppressed' ion chromatography applications
  • Used with standard HPLC systems for analysis of common ions
  • Widely used for environmental analysis
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité