SuperClear® Microcentrifuge Tubes without Caps
Fournisseur: LABCON
3033-870-000-9
3033-870-000-9EA 0 EUR InStock
3033-870-000-9
SuperClear® Microcentrifuge Tubes without Caps
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, clear. These microcentrifuge tubes are complete with side graduations and a frosted writing surface.
  • ATP, RNase/DNase and endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene resin, USP Class VI
  • Freezable to −80 °C
Conditionnement: Supplied in resealable bags.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité