Microtubes à centrifuger, Superslik™
Fournisseur: LABCON
3039-561-000
3039-561-000EA 0 EUR InStock
3039-561-000
Microtubes à centrifuger, Superslik™
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, translucent. For use with rDNA and viscous proteins, these nonstick, graduated, polypropylene tubes may be used between –90 and +140 °C.
  • Leakproof snap caps
  • Non sterile
  • Nonsticking
  • Graduated markings
They feature flat caps and frosted areas on the sides for easy labelling. Leakproof snap caps may be penetrated by a syringe. Easy-to-open caps will not pop open during autoclaving. The 0,5 ml tubes fit many thermal cyclers. All tubes are non sterile. RNase- and DNase-free.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité