L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microcentrifugebuisjes, Superslik™
Fournisseur: LABCON
3039-561-000
3039-561-000EA 0 EUR InStock
3039-561-000
Microcentrifugebuisjes, Superslik™
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP, doorschijnend. Voor gebruik met rDNA en kleverige eiwitten, deze antikleef polypropyleen buisjes met schaalverdeling kunnen gebruikt worden tussen −90 en +140 °C.
  • Lekdichte klikdoppen
  • Niet-steriel
  • Antikleef
  • Met schaalverdeling
Ze hebben vlakke doppen en schrijfvelden aan de zijkanten voor eenvoudige labeling. Lekdichte klikdoppen kunnen met een spuit doorboord worden. De eenvoudig te openen doppen zullen niet openspringen tijdens autoclavering. De buisjes van 0,5 ml zijn geschikt voor veel PCR-toestellen. Alle buisjes zijn niet-steriel.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité