Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hypophosphite monohydraté ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

30410-50KG
30410-50KGEA 3510 EUR InStock
30410-50KG
Sodium hypophosphite monohydraté ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodium hypophosphite monohydraté


Formule: NaH₂PO₂·H₂O
Point de fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06252379
Numéro CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
pH (5 %, 20°C) 6-8
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Phosphate, phosphite (as PO₄) Max. 0.5 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité