Propanol-2 ≥99.8%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
3043-23EA 0 EUR InStock
3043-23
Propanol-2 ≥99.8%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Propanol-2
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99.8 %
Assay (GC) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Residue on Evaporation max. 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Titrable Base (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 0.4
at 220 nm max. 0.2
at 230 nm max. 0.1
at 240 nm max. 0.05
at 250 nm max. 0.02
UV Cut-off max. 203 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité