Acide periodique 99.0-101.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
30472.18
30472.18EA 146 EUR InStock
30472.18
Acide periodique 99.0-101.0% ACS
Acide periodique
Purity: 99.01-101.0% CAS No.: 10450-60-9 Molecular Formula: H5IO6 Formula Weight: 227.94 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless pH: 1.2 Melting Point: 126-130° Merck Reference: 14,7171 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011344
Formule: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Densité: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité