Argent nitrate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
30476.291EA 58.2 EUR InStock
30476.291
Argent nitrate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité