Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Attention
Synonyms: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
30483.295
Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Ammonium cerium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité