Argent nitrate 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) en solution aqueuse, VOLUSOL® pour hydrotimétrie
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
30489.262EA 317 EUR InStock
30489.262
Argent nitrate 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) en solution aqueuse, VOLUSOL® pour hydrotimétrie
Argent nitrate
1 ml = 5.8 mg Cl
Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité