Zinc sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
30498.296EA 17.7 EUR InStock
30498.296
Zinc sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Zinc sulfate
Formule: O₄SZn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité