Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate ≥97%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: ETH 469, 5,30-Dibutyl-6,12,23,29-tetraoxatetratriacontane-7,11,24,28-tetrane
M-Clarity™ quality level = MQ100
30585-1G
30585-1GEA 460 EUR InStock
30585-1G
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate ≥97%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate, was used for the preparation of optode membranes, which are sodium selective and are based on neutral ionophore, primarily used for the characterization of total sodium concentration in human blood plasma.
It was also used for the preparation of nitrite-selective membrane electrode, used for the potentiometric determination of NAD(P)H coenzymes.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₈H₇₀O₈
MW: 654,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043109
Numéro CAS: 101342-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1d39fa49e1e5814be4af2d9001481428fd16982&vid=8530a5f049776c45d8593a954f2deabac5444ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité