Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Baryum chlorure 1 g/l, VOLUSOL® pour hydrométrie

Fournisseur: VWR Chemicals

30594.298EA 59.1 EUR InStock
30594.298
Baryum chlorure 1 g/l, VOLUSOL® pour hydrométrie
Baryum chlorure


Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 241-234-5
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric, calc. on the ignition residue) Min 99 %
Loss on ignition (1000 °C) Max 1.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité