Reactive black 5 ≥50 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
306452-100G
306452-100GEA 127 EUR InStock
306452-100G
Reactive black 5 ≥50 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Reactive black 5
Reactive Black 5 (RB5) has been: used in an optimization study on the photocatalytic degradation of RB5 dye in synthetic greywater effluent (i.e. aqueous RB5 in distilled water), in order to understand the effects of different photoreactor parameters on the degradation kinetics. As a textile dye to investigate the anaerobic reduction in upflow stirred packed-bed reactors (USPBRs) with biological activated carbon (BAC) system. Used in the performance evaluation of dye removal forlarge molecule substance.
Formule: C₂₆H₂₁N₅Na₄O₁₉S₆
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 17095-24-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=410db0c85e1e68760544d2f526d991fa26b0cfa5&vid=48763a15cab555c402cf64b99f18cf2921a65b8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité