Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, VOLUSOL® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
306452.2500EA 0 EUR InStock
306452.2500
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, VOLUSOL® solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: <1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité