Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Reactive Orange 16 ≥70 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

306509-100G
306509-100GEA 154 EUR InStock
306509-100G
Reactive Orange 16 ≥70 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Reactive Orange 16
Reactive Orange 16, Dye content ≥70 % (Remazol Brilliant Orange 3R)


Formule: C₂H₁₇N₃Na₂O₁₁S₃
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013281
Numéro CAS: 12225-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1405667317239570dd897cf9bbd1c530ab5be544&vid=4f0ff504c224c00313666f2749ecf95b2bc59f85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité