4-Amino-3,6-disulpho-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt, Sigma-Aldrich®
307122-100MG
307122-100MG
4-Amino-3,6-disulpho-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3,6-disulpho-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt
Formule: C₁₂H₅K₂NO₉S₂
MW: 449,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012400
Numéro CAS: 79539-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Faint Orange to Very Dark Orange
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 30.3 - 33.8%
Wavelength 348 - 352 nm
Extinction Coefficient ≥20000
Extinction Coefficient, c = 0.01 g/L, 0.1N NaOH ≥8000
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité