Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
30716.09
30716.09EA 89.9 EUR InStock
30716.09
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride ≥94%
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Purity: 94% CAS No.: 17476-04-9 Molecular Formula: C12H28AlLiO3 Formula Weight: 254.28 Physical Form: Powder Density: 1.03 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale grey Odour: Odourless Melting Point: ca 319° dec. Beilstein Reference: 5796791 UN No.: UN1409 MDL No.: MFCD00011532
Formule: C₁₂H₂₈AlLiO₃
MW: 254,27 g/mol
Point de fusion: ∼ 319 °C (dec.)
Densité: 1.03
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011532
Numéro CAS: 17476-04-9
EINECS: 241-490-8
ADR: 4.3,I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité