Plomb (II) nitrate 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Lead dinitrate
307227.0500EA 50 EUR InStock
307227.0500
Plomb (II) nitrate 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Plomb (II) nitrate
Formule: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05432
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité