Acide sulfurique fumant (20% free SO₃), Puriss. p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Oleum
30736-1L
30736-1LEA 274 EUR InStock
30736-1L
Acide sulfurique fumant (20% free SO₃), Puriss. p.a.
Acide sulfurique fumant
Formule: H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1.90 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137792
Numéro CAS: 8014-95-7
ONU: 1831
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Residue on ignition Max. 0.01 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.0002 %
Arsenic (As) Max. 0.000003 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Total SO₃ Max. 87 %
Free SO₃ 20 - 30 %
Vapor Density 3 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité