1,2-Diméthoxyéthane ≥99.9% sans inhibiteur, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
307432-1L
307432-1LEA 273 EUR InStock
307432-1L
1,2-Diméthoxyéthane ≥99.9% sans inhibiteur, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
1,2-Diméthoxyéthane
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 85 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008502
Numéro CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
ONU: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 15 ppm
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 250 nm Max. 0.20
Absorbance at 220 nm Max. 1.0
Vapor Density 3.1 (20 °C, vs air)
Refractive Index n20/D 1.379 (lit.)
Explosion Limit 10.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité