Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
307483-100G
307483-100GEA 40 EUR InStock
307483-100G
Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99.0% ACS, Fluka™
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Formule: CuCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 993 °C (anhydr.)
Point de fusion: 598 °C (anhy) 110 °C (–H₂O of crystall.)
Densité: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 20°C) 3.0 - 3.8
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Nickel (Ni) Max. 100 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.015 %
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité