Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 0.714 mol/l (N/1.4), AVS TITRINORM solution volumétrique

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

307904.400EA 154 EUR InStock
307904.400
Acide chlorhydrique 0.714 mol/l (N/1.4), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Pour contrôle dans lindustrie du sucre.


Formule: HCl
Densité: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 0
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,7126 - 0,7154 mol/l
NIST traceable Confirmed

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité