tert-Butanol ≥99.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
308250-2.5L
308250-2.5LEA 233 EUR InStock
308250-2.5L
tert-Butanol ≥99.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
tert-Butanol
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: (CH₃)₃COH
Point d'ébullition: 82,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
ONU: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 250 nm Max. 0.20
Absorbance at 230 nm Max. 0.50
Absorbance at 215 nm Max. 1.00
Explosion Limit 8 %
Refractive Index n20/D 1.387 (lit.)
Vapor Pressure 44 mmHg ( 26 °C)
Autoignition Temperature 896 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité