Tétraméthylammonium hydroxyde 25% (p/p) dans le methanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
30833.09 30833.22 30833.36
30833.09EA 38.1 EUR InStock
30833.09 30833.22 30833.36
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% (p/p) dans le methanol
Tétraméthylammonium hydroxyde
CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Density: 0.865 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Like alcohol Merck Reference: 14,9224 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008280
Formule: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Densité: 0.865
Point d'éclair: 12 °C (54 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,9224
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité